2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52432-1G OR52432-250MG
APOSOR52432-1GEA 68.7 EUR
APOSOR52432-1G APOSOR52432-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₃ClN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19382468
CAS nummer: 1245811-20-4