3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52436-250MG OR52436-1G
APOSOR52436-250MGEA 77.5 EUR
APOSOR52436-250MG APOSOR52436-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20039908
CAS nummer: 134997-74-3