4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 205 EUR
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697160
CAS nummer: 30129-53-4