5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52472-100MG OR52472-1G OR52472-250MG
APOSOR52472-100MGEA 78.9 EUR
APOSOR52472-100MG APOSOR52472-1G APOSOR52472-250MG
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Formule: C₁₂H₂₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12175168
CAS nummer: 866620-36-2