2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52504-1G OR52504-100MG OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA 409 EUR
APOSOR52504-1G APOSOR52504-100MG APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227.874 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566618
CAS nummer: 1399480-88-6