1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 266 EUR
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213.071 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11112126
CAS nummer: 65095-33-2