1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR52567-1G
OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA
366
EUR
APOSOR52567-1G
APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formule:
C₄H₇N₃ Smeltpunt: 82 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01646103 CAS nummer: 6646-51-1 |