5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 127 EUR
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Formule: C₁₁H₂₄O₅Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29067261
CAS nummer: 1137665-94-1