Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 242 EUR
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997791
CAS nummer: 1391850-39-7