2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52669-1G OR52669-250MG
APOSOR52669-1GEA 803 EUR
APOSOR52669-1G APOSOR52669-250MG
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22192540
CAS nummer: 2096332-29-3