1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52687-1G OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA 158 EUR
APOSOR52687-1G APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Formule: C₄H₈N₄·H₂SO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28099330
CAS nummer: 20055-01-0