3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 291 EUR
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392284
CAS nummer: 1261475-45-9