Pyridine-4-sulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 169 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234082
CAS nummer: 5402-20-0
UN: 1759
ADR: 8 III