3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 35.1 EUR
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390264
CAS nummer: 63471-25-0
UN: 3261
ADR: 8,III