3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 203 EUR
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391655
CAS nummer: 1261571-03-2