3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR52736-1G OR52736-250MG OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA 526 EUR
APOSOR52736-1G APOSOR52736-250MG APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391669
CAS nummer: 1261757-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III