6-Bromo-3-methybenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-3-methylbenzofuran
OR52747-1G OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA 210 EUR
APOSOR52747-1G APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24387451
CAS nummer: 33118-86-4