2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 92.1 EUR
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000075
CAS nummer: 1093879-46-9