1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52758-1G OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA 184 EUR
APOSOR52758-1G APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910225
CAS nummer: 87394-56-7