1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52761-1G OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA 913 EUR
APOSOR52761-1G APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910228
CAS nummer: 412347-39-8