4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 157 EUR
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11869572
CAS nummer: 952582-08-0