3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 468 EUR
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20727598
CAS nummer: 1286273-41-3