4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 234 EUR
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128861
CAS nummer: 111043-06-2