2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52786-1G OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA 385 EUR
APOSOR52786-1G APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071506
CAS nummer: 38160-63-3