1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5281-1G OR5281-250MG
APOSOR5281-1GEA 363 EUR
APOSOR5281-1G APOSOR5281-250MG
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene
Formule: C₁₂H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01578804
CAS nummer: 5439-39-4