5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 169 EUR
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745691
CAS nummer: 2367002-56-8