3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52893-1G OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA 128 EUR
APOSOR52893-1G APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01758695
CAS nummer: 117671-01-9