Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52899-25G OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA 48.3 EUR
APOSOR52899-25G APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203654
CAS nummer: 23617-71-2