Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52907-1G OR52907-250MG OR52907-5G
APOSOR52907-1GEA 242 EUR
APOSOR52907-1G APOSOR52907-250MG APOSOR52907-5G
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trichlorobenzoate
Formule: C₈H₅Cl₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024963
CAS nummer: 86569-78-0