Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR52916-1G OR52916-5G
APOSOR52916-1GEA 111 EUR
APOSOR52916-1G APOSOR52916-5G
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Methyl 2,3,5-triiodobenzoate
Formule: C₈H₅I₃O₂
Kookpunt: 204…244 °C
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463862
CAS nummer: 15396-41-5