5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 840 EUR
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₉IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22548134
CAS nummer: 945600-06-6