6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 526 EUR
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29907144
CAS nummer: 1892936-61-6