5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52980-1G OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA 386 EUR
APOSOR52980-1G APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14706816
CAS nummer: 1245643-75-7