6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52985-1G OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA 436 EUR
APOSOR52985-1G APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₅NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31925000
CAS nummer: 2023006-14-4