4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52988-1G OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA 149 EUR
APOSOR52988-1G APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02675789
CAS nummer: 59210-61-6