4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 249 EUR
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06353544
CAS nummer: 473477-03-1