3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR52990-1G
OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA
205
EUR
APOSOR52990-1G
APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule:
C₉H₁₀BrNO₄S MW: 308.149 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11131893 CAS nummer: 1019384-91-8 |