3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 577 EUR
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₄S
MW: 263.698 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426353
CAS nummer: 1263276-33-0