5-Chloro-2-ethynylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 220 EUR
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189715
CAS nummer: 1196153-33-9