3-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 254 EUR
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13175246
CAS nummer: 30413-53-7