4-Ethynyl-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53009-1G OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA 476 EUR
APOSOR53009-1G APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13175243
CAS nummer: 30413-56-0