2-Ethynyl-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-2-yl)acetylene
OR53010-1G OR53010-250MG
APOSOR53010-1GEA 198 EUR
APOSOR53010-1G APOSOR53010-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyridine
2-Ethynyl-5-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 97…99 °C (24 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13175240
CAS nummer: 30413-61-7