2-Chloro-6-ethynylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 351 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.566 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189719
CAS nummer: 914950-09-7