3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Chloropyridin-4-yl)acetylene
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 203 EUR
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189773
CAS nummer: 1196156-71-4