2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-ethynyl-1,4-diazine, (3-Chloropyrazin-2-yl)acetylene
OR53015-100MG OR53015-500MG
APOSOR53015-100MGEA 65.8 EUR
APOSOR53015-100MG APOSOR53015-500MG
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
2-Chloro-3-ethynylpyrazine
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138.554 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689588
CAS nummer: 1374115-59-9