2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G OR53016-500MG OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA 531 EUR
APOSOR53016-1G APOSOR53016-500MG APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199319
CAS nummer: 1357945-86-8