2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Ethynyl-5-methyl-1,4-diazine, (5-Methylpyrazin-2-yl)acetylene
OR53019-100MG OR53019-1G OR53019-250MG
APOSOR53019-100MGEA 87.9 EUR
APOSOR53019-100MG APOSOR53019-1G APOSOR53019-250MG
2-Ethynyl-5-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-5-methylpyrazine
Formule: C₇H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199322
CAS nummer: 1207627-45-9