2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Methylpyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-methyl-1,4-diazine
OR53020-100MG OR53020-1G OR53020-500MG
APOSOR53020-100MGEA 65.8 EUR
APOSOR53020-100MG APOSOR53020-1G APOSOR53020-500MG
2-Ethynyl-3-methylpyrazine 95+%
2-Ethynyl-3-methylpyrazine
Formule: C₇H₆N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199323
CAS nummer: 41039-83-2