2-Ethynylpyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53022-1G OR53022-250MG OR53022-5G
APOSOR53022-1GEA 291 EUR
APOSOR53022-1G APOSOR53022-250MG APOSOR53022-5G
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Formule: C₆H₄N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13189804
CAS nummer: 153800-11-4