(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53043-25G OR53043-100G OR53043-1KG
APOSOR53043-25GEA 36.6 EUR
APOSOR53043-25G APOSOR53043-100G APOSOR53043-1KG
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one 95%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(trimethylsilyl)oxy)-6-((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Formule: C₁₈H₄₂O₆Si₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22665922
CAS nummer: 32384-65-9